[2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200304-1G PC200304-500MG
APOSPC200304-1GEA 729 EUR
APOSPC200304-1G APOSPC200304-500MG
[2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
[2,3-Dichloro-5-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methanol
Formule: C₇H₄Cl₂F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025911
CAS nummer: 1160474-70-3