Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200315-500MG PC200315-250MG PC200315-1G
APOSPC200315-500MGEA 191 EUR
APOSPC200315-500MG APOSPC200315-250MG APOSPC200315-1G
Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Methyl-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O₃
Smeltpunt: 181…182 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12498703
CAS nummer: 932041-12-8