5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200318-1G PC200318-500MG
APOSPC200318-1GEA 189 EUR
APOSPC200318-1G APOSPC200318-500MG
5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
5-(1,3-Dioxan-2-yl)-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₁₁H₁₀FNO₂
MW: 207.21 g/mol
Smeltpunt: 45…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20921611
CAS nummer: 218301-23-6