Ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200327-500MG PC200327-1G
APOSPC200327-500MGEA 563 EUR
APOSPC200327-500MG APOSPC200327-1G
Ethyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀F₃N₃O₂
Smeltpunt: 219…220 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12498719
CAS nummer: 1171919-18-8