2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200331-1G PC200331-500MG
APOSPC200331-1GEA 249 EUR
APOSPC200331-1G APOSPC200331-500MG
2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
2-Fluoro-4-(4-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)aniline
Formule: C₉H₉FN₄
Smeltpunt: 145…146 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20921599
CAS nummer: 1353878-22-4