Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200333-1G PC200333-500MG
APOSPC200333-1GEA 183 EUR
APOSPC200333-1G APOSPC200333-500MG
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Formule: C₉H₈BrFO₃
Smeltpunt: 36…38 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20482372
CAS nummer: 1007455-22-2