N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200334-1G PC200334-500MG
APOSPC200334-1GEA 338 EUR
APOSPC200334-1G APOSPC200334-500MG
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
N-[4-Iodo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Formule: C₉H₇F₃INO₂
Smeltpunt: 143…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06408815
CAS nummer: 874814-76-3