Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200338-1G PC200338-500MG
APOSPC200338-1GEA 434 EUR
APOSPC200338-1G APOSPC200338-500MG
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₇H₆ClF₃N₂O₂
Smeltpunt: 115…117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22373662
CAS nummer: 855345-12-9