3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200339-5G PC200339-25G
APOSPC200339-5GEA 76 EUR
APOSPC200339-5G APOSPC200339-25G
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile 98%
3-Fluoro-5-formylbenzonitrile
Formule: C8H4FNO
Kookpunt: 205 °C
Smeltpunt: 82…84 °C
Vlampunt: 77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04974123
CAS nummer: 1003708-42-6