4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200340-1G PC200340-500MG
APOSPC200340-1GEA 366 EUR
APOSPC200340-1G APOSPC200340-500MG
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]benzoic acid
Formule: C₁₅H₁₁F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18425410
CAS nummer: 273727-19-8