4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200346-1G PC200346-500MG
APOSPC200346-1GEA 490 EUR
APOSPC200346-1G APOSPC200346-500MG
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
4-Amino-5-ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzenecarbonitrile
Formule: C₁₀H₅F₃N₂
Smeltpunt: 122…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20921572
CAS nummer: 949513-12-6