Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200348-1G PC200348-500MG
APOSPC200348-1GEA 364 EUR
APOSPC200348-1G APOSPC200348-500MG
Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-amino-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Formule: C₉H₁₀FNO₃
Smeltpunt: 43…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16159159
CAS nummer: 159768-51-1