5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200352-1G PC200352-500MG
APOSPC200352-1GEA 615 EUR
APOSPC200352-1G APOSPC200352-500MG
5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
5,7-Bis(trifluoromethyl)-1,8-naphthyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₄F₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22373654
CAS nummer: 1379526-94-9