6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC200355-1G PC200355-250MG PC200355-5G
APOSPC200355-1GEA 33.7 EUR
APOSPC200355-1G APOSPC200355-250MG APOSPC200355-5G
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole 97%
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07781444
CAS nummer: 885520-23-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III