2-(4-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200396-1G PC200396-500MG
APOSPC200396-1GEA 146 EUR
APOSPC200396-1G APOSPC200396-500MG
2-(4-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₈FNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06857923
CAS nummer: 144060-99-1