4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
PC2004-1G PC2004-25G PC2004-5G PC2004-100G
APOSPC2004-1GEA 14.8 EUR
APOSPC2004-1G APOSPC2004-25G APOSPC2004-5G APOSPC2004-100G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
MW: 205.57
Kookpunt: 100…105 °C/11mmHg
Smeltpunt: 64…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190117
CAS nummer: 1735-54-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III