4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200402-10G PC200402-1G PC200402-5G
APOSPC200402-10GEA 617 EUR
APOSPC200402-10G APOSPC200402-1G APOSPC200402-5G
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅HCl₂F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08436597
CAS nummer: 705-24-8