Methyl-5-fluoronicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200409-1G PC200409-25G PC200409-5G
APOSPC200409-1GEA 24.6 EUR
APOSPC200409-1G APOSPC200409-25G APOSPC200409-5G
Methyl-5-fluoronicotinate
Methyl-5-fluoronicotinate
Formule: C₇H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01692049
CAS nummer: 455-70-9