3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200493-1G PC200493-5G PC200493-25G
APOSPC200493-1GEA 89.2 EUR
APOSPC200493-1G APOSPC200493-5G APOSPC200493-25G
3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
3-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261257
CAS nummer: 651026-98-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable