Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200509-1G PC200509-250MG
APOSPC200509-1GEA 194 EUR
APOSPC200509-1G APOSPC200509-250MG
Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-3-(4-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₂FNO₃
Smeltpunt: 58…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09756447
CAS nummer: 954230-39-8