(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200534-10G PC200534-1G PC200534-5G
APOSPC200534-10GEA 249 EUR
APOSPC200534-10G APOSPC200534-1G APOSPC200534-5G
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
(3-Fluorophenoxy)acetic acid
Formule: C₈H₇FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02295721
CAS nummer: 404-98-8