4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200541-1G PC200541-100MG PC200541-250MG PC200541-500MG PC200541-2.5G PC200541-5G
APOSPC200541-1GEA 182 EUR
APOSPC200541-1G APOSPC200541-100MG APOSPC200541-250MG APOSPC200541-500MG APOSPC200541-2.5G APOSPC200541-5G
4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
Formule: C₉H₇FN₂O
Smeltpunt: 133…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00104658
CAS nummer: 288401-64-9