4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200558-1G PC200558-5G
APOSPC200558-1GEA 52.6 EUR
APOSPC200558-1G APOSPC200558-5G
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinoline
4-Chloro-6-fluoro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272332
CAS nummer: 18529-01-6