4-Chloro-8-fluoro-2-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200565-1G PC200565-5G
APOSPC200565-1GEA 203 EUR
APOSPC200565-1G APOSPC200565-5G
4-Chloro-8-fluoro-2-methylquinoline
4-Chloro-8-fluoro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272335
CAS nummer: 18615-59-3