4-Bromo-2,6-difluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2006-100G PC2006-25G PC2006-500G
APOSPC2006-100GEA 55.5 EUR
APOSPC2006-100G APOSPC2006-25G APOSPC2006-500G
4-Bromo-2,6-difluoroaniline 97%
4-Bromo-2,6-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
MW: 208.01 g/mol
Smeltpunt: 63…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013389
CAS nummer: 67567-26-4