4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200601-1G PC200601-5G
APOSPC200601-1GEA 193 EUR
APOSPC200601-1G APOSPC200601-5G
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272333
CAS nummer: 18529-04-9