Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200602-1G PC200602-250MG
APOSPC200602-1GEA 469 EUR
APOSPC200602-1G APOSPC200602-250MG
Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-5,7-difluoroquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₂H₈ClF₂NO₂
Smeltpunt: 55…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173416
CAS nummer: 311346-69-7