3-Fluoro-4-cyanopyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201025-1G
PC201025-25G
PC201025-5G
APOSPC201025-1GEA
66.2
EUR
APOSPC201025-1G
APOSPC201025-25G
APOSPC201025-5G
3-Fluoro-4-cyanopyridine 98%
3-Fluoro-4-cyanopyridine
Formule:
C6H3FN2 Smeltpunt: 85…88 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04112524 CAS nummer: 113770-88-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |