4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201029-1G PC201029-5G PC201029-10G
APOSPC201029-1GEA 139 EUR
APOSPC201029-1G APOSPC201029-5G APOSPC201029-10G
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile 97%
4-Amino-3-chloro-5-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄ClFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18426013
CAS nummer: 1147558-43-7