1-Chloro-2,4-difluoro-3-nitrobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC201032-1G PC201032-250MG PC201032-5G
APOSPC201032-1GEA 51.2 EUR
APOSPC201032-1G APOSPC201032-250MG APOSPC201032-5G
1-Chloro-2,4-difluoro-3-nitrobenzene 97%
1-Chloro-2,4-difluoro-3-nitrobenzene
Formule: C₆H₂ClF₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10686546
CAS nummer: 1151767-58-6