4-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201037-1G PC201037-250MG
APOSPC201037-1GEA 277 EUR
APOSPC201037-1G APOSPC201037-250MG
4-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
4-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₁F₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13659409
CAS nummer: 1163729-47-2