Ethyl-2-amino-4-fluorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201039-10G PC201039-1G PC201039-5G
APOSPC201039-10GEA 461 EUR
APOSPC201039-10G APOSPC201039-1G APOSPC201039-5G
Ethyl-2-amino-4-fluorobenzoate 98%
Ethyl-2-amino-4-fluorobenzoate
Formule: C₉H₁₀FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08275015
CAS nummer: 117324-05-7