3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201042-1G PC201042-250MG PC201042-5G
APOSPC201042-1GEA 134 EUR
APOSPC201042-1G APOSPC201042-250MG APOSPC201042-5G
3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride 97%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]azetidine hydrochloride
Formule: C10H11ClF3NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664837
CAS nummer: 1188374-88-0