6-Chloro-2-fluoronicotinic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201063-100MG PC201063-1G PC201063-250MG
APOSPC201063-100MGEA 96.6 EUR
APOSPC201063-100MG APOSPC201063-1G APOSPC201063-250MG
6-Chloro-2-fluoronicotinic acid 97%
6-Chloro-2-fluoronicotinic acid
Formule: C₆H₃ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16610397
CAS nummer: 1211578-46-9