3-Chloro-5-fluoropyridin-2-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201069-1G PC201069-250MG PC201069-5G
APOSPC201069-1GEA 66.2 EUR
APOSPC201069-1G APOSPC201069-250MG APOSPC201069-5G
3-Chloro-5-fluoropyridin-2-amine 97%
3-Chloro-5-fluoropyridin-2-amine
Formule: C5H4ClFN2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09260907
CAS nummer: 1214330-79-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable