6-(tert-Butyl)-8-fluorophthalazin-1(2H)-one 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201088-100MG
PC201088-1G
PC201088-250MG
APOSPC201088-100MGEA
122
EUR
APOSPC201088-100MG
APOSPC201088-1G
APOSPC201088-250MG
6-(tert-Butyl)-8-fluorophthalazin-1(2H)-one 97+%
6-(tert-Butyl)-8-fluorophthalazin-1(2H)-one
Formule:
C12H13FN2O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD23099569 CAS nummer: 1242156-59-7 |