5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201096-100MG PC201096-1G PC201096-250MG
APOSPC201096-100MGEA 87.6 EUR
APOSPC201096-100MG APOSPC201096-1G APOSPC201096-250MG
5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile
Formule: C₆H₂BrFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18258637
CAS nummer: 1256821-83-6