3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC201097-1G PC201097-250MG PC201097-5G
APOSPC201097-1GEA 176 EUR
APOSPC201097-1G APOSPC201097-250MG APOSPC201097-5G
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 97%
3-Bromo-7-fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13193285
CAS nummer: 1257853-72-7