4-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201116-100MG PC201116-1G PC201116-250MG
APOSPC201116-100MGEA 64.6 EUR
APOSPC201116-100MG APOSPC201116-1G APOSPC201116-250MG
4-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline 95+%
4-(2,2,2-Trifluoroethyl)aniline
Formule: C₈H₈F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972985
CAS nummer: 131395-17-0