5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201118-100MG PC201118-250MG
APOSPC201118-100MGEA 54.5 EUR
APOSPC201118-100MG APOSPC201118-250MG
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole 95+%
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₄H₂ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07375186
CAS nummer: 131797-35-8