3-Bromo-5-fluoroquinoline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201138-100MG PC201138-250MG
APOSPC201138-100MGEA 277 EUR
APOSPC201138-100MG APOSPC201138-250MG
3-Bromo-5-fluoroquinoline 95+%
3-Bromo-5-fluoroquinoline
Formule: C₉H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22690573
CAS nummer: 1416439-00-3