4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC201143-10G PC201143-5G PC201143-1G
APOSPC201143-10GEA 0 EUR
APOSPC201143-10G APOSPC201143-5G APOSPC201143-1G
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
MW: 162.1100 g/mol
Smeltpunt: 58…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09056877
CAS nummer: 147149-98-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III