2,3-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201150-10G
PC201150-1G
PC201150-5G
APOSPC201150-10GEA
519
EUR
APOSPC201150-10G
APOSPC201150-1G
APOSPC201150-5G
2,3-Dichloro-4-fluorobenzoic acid 98%
2,3-Dichloro-4-fluorobenzoic acid
Formule:
C₇H₃Cl₂FO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09835200 CAS nummer: 154257-76-8 |