4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201166-1G PC201166-250MG PC201166-500MG
APOSPC201166-1GEA 316 EUR
APOSPC201166-1G APOSPC201166-250MG APOSPC201166-500MG
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol hydrochloride
4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]piperidin-4-ol hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044735
CAS nummer: 1683-49-4