2-Amino-4-chloro-5-fluoropyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201167-100MG PC201167-1G PC201167-250MG
APOSPC201167-100MGEA 86.4 EUR
APOSPC201167-100MG APOSPC201167-1G APOSPC201167-250MG
2-Amino-4-chloro-5-fluoropyrimidine 97%
2-Amino-4-chloro-5-fluoropyrimidine
Formule: C₄H₃ClFN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09746440
CAS nummer: 1683-75-6