Methyl-4-amino-2,6-difluorobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201187-100MG PC201187-1G PC201187-250MG
APOSPC201187-100MGEA 101 EUR
APOSPC201187-100MG APOSPC201187-1G APOSPC201187-250MG
Methyl-4-amino-2,6-difluorobenzoate 98%
Methyl-4-amino-2,6-difluorobenzoate
Formule: C₈H₇F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16038807
CAS nummer: 191478-99-6