2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201189-1G PC201189-5G
APOSPC201189-1GEA 136 EUR
APOSPC201189-1G APOSPC201189-5G
2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde 95+%
2,4-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12405741
CAS nummer: 192927-69-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable