4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2012-1G PC2012-25G PC2012-5G
APOSPC2012-1GEA 22 EUR
APOSPC2012-1G APOSPC2012-25G APOSPC2012-5G
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅F₃IN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972657
CAS nummer: 97760-97-9