3-Fluoro-4-pyridone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201201-10G PC201201-1G PC201201-5G
APOSPC201201-10GEA 443 EUR
APOSPC201201-10G APOSPC201201-1G APOSPC201201-5G
3-Fluoro-4-pyridone 95+%
3-Fluoro-4-pyridone
Formule: C₅H₄FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 22282-73-1