3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201207-1G PC201207-250MG
APOSPC201207-1GEA 145 EUR
APOSPC201207-1G APOSPC201207-250MG
3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride 95+%
3-(4-Fluorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09879244
CAS nummer: 23123-11-7